3,3'-Diaminodifenylsulfon, Sigma-Aldrich®
8.14680.0025
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:167 - 170 °C
- Molar Mass:248.29 g/mol
- Bulk Density:400 kg/m3
- Synonyms:3,3'-Sulfonyldianiline
- Hill Formula:C12H12N2O2S
:
:248.31 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:209-967-5
:599-61-1
:C₁₂H₁₂N₂O₂S
:MFCD00007792