Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
 
Irriterande
Vanadyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.08505.0100
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Irriterande
Vanadyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.08505.0100
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401

Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Solubility:
    10 g/l (25 °C)
  • Melting Point:
    243 - 246 °C
  • Molar Mass:
    265.16 g/mol
  • Bulk Density:
    450 kg/m3

Specifikationstestresultat

Om denna produkt

 :
 :265.16 g/mol
ADR:6.1,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:221-590-8
FN:3285
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:3153-26-2
Formel:C₁₀H₁₄O₅V
MDL-nummer:MFCD00000032