Metylakrylat stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
: Merck
:96-33-3
:
:C₄H₆O₂
:MFCD00008627
:86.09 g/mol
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:med hydrokinon Monometyltetraklordifenylmetan eter
:202-500-6
:1919
:GHS02
:GHS06
:Omgivande
- Solubility:52 g/l (25 °C)
- Melting Point:-74 °C
- Molar Mass:86.09 g/mol
- Boiling Point:79 - 81 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:93 hPa (20 °C)
- Flash Point:-2.7 °C
- Refractive Index:1.4021 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:2.8 - 18.6 %(V)
- Density:0.96 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:415 °C
- Water absorption:250 g/kg (20 °C)
- Hazard Class:3
- Hazard Class Description:Flammable liquid