Svavelsyra ≥75% (v/v) i vattenlösning
Katalog # 42555.K2
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:98.08 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-639-5
FN:1830
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:7664-93-9
Formel:H₂SO₄
MDL-nummer:MFCD00064589