Intravenös kateter, Surflash™
Leverantör: TERUMO
Gå till:
Om denna produkt
Surflash is made of PU, which is firm at room temperature but soft at body temperature, making the catheter more comfortable.
- Only exists in the straight version
- Enables quick and easy confirmation of the placement in the vein by an additional flashback
- Higher certainty of proper placement
Helpful with patients whose veins are hard to detect and in which venipuncture is more difficult, such as small children, people undergoing chemotherapy.
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Surflash is made of PU, which is firm at room temperature but soft at body temperature, making the catheter more comfortable.
- Only exists in the straight version
- Enables quick and easy confirmation of the placement in the vein by an additional flashback
- Higher certainty of proper placement
Helpful with patients whose veins are hard to detect and in which venipuncture is more difficult, such as small children, people undergoing chemotherapy.
Product Family Options
Produktinformation
- MätareFärgMaterialLängdTillgänglighetPrice
- TERUSR-FF1464Intravenös kateterIntravenös kateterG 14OrangePU64 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items1 450,00 kr
- TERUSR-FF1651Intravenös kateterIntravenös kateterG 16GråPU51 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items1 275,00 kr
- TERUSR-FF1832Intravenös kateterIntravenös kateterG 18GrönPU32 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items1 275,00 kr
- TERUSR-FF1851Intravenös kateterIntravenös kateterG 18GrönPU51 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items1 275,00 kr
- TERUSR-FF2032Intravenös kateterIntravenös kateterG 20RosaPU32 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items1 275,00 kr
- TERUSR-FF2051Intravenös kateterIntravenös kateterG 20RosaPU51 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items1 275,00 kr
- TERUSR-FF2225Intravenös kateterIntravenös kateterG 22BlåPU25 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items1 275,00 kr
- TERUSR-FF2419Intravenös kateterIntravenös kateterG 24GulPU19 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items1 275,00 kr