Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Om denna produkt
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
- Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
- Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
- Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
- Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
- Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
- Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
- Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
- Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
Product Family Options
8-Channel
Produktinformation
- VolymIncrementNoggrannhetReproducerbarhetFärgkodFör pipettspetsarTillgänglighetPrice
- 5 - 50 µl0,02±0,8 till ±2,0 %±0,35 - ±2,0 %Brun200 µlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items11 850,00 kr
- 30 - 300 µl0,2±0,5 till ±1,2 %±0,3 - ±0,7 %Röd300 µlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items11 100,00 kr
12-Channel
Produktinformation
- VolymIncrementNoggrannhetReproducerbarhetFärgkodFör pipettspetsarTillgänglighetPrice
- 5 - 50 µl0,02±1,0 till ±5,0 %±0,5 - ±2,0 %Brun200 µlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items13 275,00 kr
- 30 - 300 µl0,2±1,0 till ±2,4 %±0,5 - ±1,2 %Röd300 µlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items13 775,00 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Kalibreringsetiketter för pipetterKalibreringsetiketter för pipetterHAMI1987-01Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items - 480,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Pipettkalibreringsnyckel, för enkel kalibrering ute på fältetPipettkalibreringsnyckel, för enkel kalibrering ute på fältetHAMI34002Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 135,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µlEjector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µlHAMI54756-01Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 330,00 kr