VWR®, Silanbehandlade rör
548-1848
- Med lock:Nej
- Diam×H:11,6×32 mm
- Kapacitet:1,50 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Microlitre short thread vials with wide opening, with label and graduations
- Material:Glas
- Seq:01
- Förp.:1.000
Förbättra känsligheten för provanalysen genom att eliminera reaktioner mellan glaset och provet.
- Idealiska för högkänsliga HPLC-tillämpningar
- Avaktiverad glasyta som eliminerar reaktioner mellan polära föreningar och glaset
- Idealiska för aminosyror, proteiner eller fenoler
- Första hydrolytiska klass