Kemiskt beständiga skyddshandskar, JACKSON SAFETY* G80 NITRILE*, texturerad ytbeläggning
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
JACKSON SAFETY* G80 NITRILE* handskar erbjuder skydd mot syror, frätande ämnen, baser, lösningsmedel och andra vattenlösningar.
- Texturerade fingertoppar och handflata för förbättrat grepp
- Förbättrat, jämnare foder av bomullsflock för bättre komfort
- Nu godkänd för livsmedelskontakt i USA och Kanada
Tack var den modifierade nitrilformuleringen är handsken nu ännu tåligare och har förbättrad kemisk beständighet, vilket gör den lämplig för kemikalietillverkning och oljeraffinering, tillverkning och lackering inom bilindustrin, maskinbearbetning där skärolja används och inom livsmedelsindustrin.
Certifications: EN 374 (AJK), EN 388 (4101), AQL 0,65
Food contact approved
Food contact approved
Specifications
- Catalog No:
- 112-3160
- 112-3158
- 112-3157
- 112-3161
- 112-3159
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Fodermaterial:
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Yta:
- Reverse lozenge
- Reverse lozenge
- Reverse lozenge
- Reverse lozenge
- Reverse lozenge
- Finger, tjocklek:
- 0,38 mm
- 0,38 mm
- 0,38 mm
- 0,38 mm
- 0,38 mm
- Handflata, tjocklek:
- 0,40 mm
- 0,40 mm
- 0,40 mm
- 0,40 mm
- 0,40 mm
- EN standard:
- EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
- EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
- EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
- EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
- EN 374 (AJK), EN 388 (4101)
- Godkända för livsmedelskontakt:
- +
- +
- +
- +
- +