About this item
Microlab® 600 med dubbla sprutor är ett halvautomatiserad spädningsapparat som kan utföra spädningar upp till 1: 50 000 i ett enda steg. Stegmotorn med hög precision ger utmärkt positionsnoggrannhet för hela sortimentet av Hamiltonsprutor för bubbelfri fyllning (BFP) med volymer från 10 µl till 50 ml. Den inerta vätskevägen och sköljningen av slangarna med spädningsvätska mellan varje prov, minimerar risken för kontaminering även för de mest känsliga metoderna. Baskontrollenheten med snabbstart och display för fyllning och programmering av spädningsvätska och provvolym. Den visar även pumpstatus grafiskt med animeringar av vätskevägen och pumpstatus.
- Spara tid och undvik slöseri med buffert under provberedning
- System med positivt displacement ger noggrannhet högre än 99%
- Förbättra reproducerbarheten och gör samtidigt uppfyllandet av GLP/GMP, FDA, EPA och ISO enklare
- Kalibrering med spårbarhet till NIST
- Stor display med lutningsfunktion för optimal visning. Möjlighet till väggmontering
- Kolvspets för bubbelfri fyllning eliminerar dödvolymen vid sprutslutet, vilket minskar antalet fyllningscykler som krävs
Alternativ med avancerad kontrollenhet:
Meny med guider och favoriter - används för att snabbt återkalla guideinställningar som används ofta
Metodprogrammering - för användarapplikationer som inte täcks av standardguider
2 GB minneskapacitet för lagring av metoder - lagra, arkivera och dela metoder som lagrats på minneskortet
Programuppdateringar - nedladdningsbara programuppdateringar finns online
För detaljer om Microlab® 600 spädningsapparat kontakta oss.
Syringe drive mechanism: Stepper Motor
For details of the Microlab® 600 Dispenser please contact your local VWR sales office.
Specifications
- Catalog No:
- 613-1627
- 613-1568
- Modell:
- ML615-DIL med baskontrollenhet
- ML625-DIL med avancerad kontrollenhet
- Reproducerbarhet:
- ±0,2%
- Noggrannhet:
- ±1%
- ±1%
- Upplösning:
- 0,002% av nominell sprutvolym
- 0,002% av nominell sprutvolym
- Kommunikation:
- Ethernet, 10/100 BASE-T
- Ethernet, 10/100 BASE-T