Tejper, Scotch® ATG
MMMA9241955
: 3M
- Bredd:19,0 mm
- Beskrivning:Tejp, allmänt bruk, består av tryckkänsligt vidhäftningssystem av akryl
- Förp.:12 Roll
Akrylhäftämnen på ett förtätat kraftpappersliner. Transfertejp för lim för allmänt bruk.
- Binder samman en rad lika och olika material, t.ex. metaller, glas, trä, papper, färger och många plaster
Längd: 55 m.
Färg: klar.