Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kolvar
Mätkolv
Mätkolvar, klass B
Mätkolvar, klass B
Mätkolvar, klass B
Leverantör:
HIRSCHMANN
Certifikat
Expandera bilden
Mätkolvar, klass B
Leverantör:
HIRSCHMANN
Om denna produkt
PMP, genomskinliga, med NS-propp av PP.