ContactUsLinkComponent
Sedimenteringskoner, Imhoff
  BRND388000
 :  Brand
undefined
Sedimenteringskoner, Imhoff
  BRND388000
 :  Brand
  • Typ:
    med skruvlock för dränage
  • Beskrivning:
    Imhoff-koner 1 000 ml
  • Indelning:
    0,1 ml
  • Förp.:
    1
Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
  • As transparent as glass
  • Easy draining via screw plug
Graduation: 0 to 2 ml:0,1/ 2 to 10 ml:0,5/ 10 to 40 ml:1/ 40 to 100 ml:2/ 100 to 1000 ml:10