Torkduk i mikrofiber för känsliga ytor, KIMTECH SCIENCE*
Catalog # 115-0561
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Förp.:10 torkdukar per förp.
- Färg:Vit
- L×B:102×76 mm
Specifications
About this item
These Microfiber Wipers are designed for high end optical lens cleaning in a laboratory environment. They are are heavier than the original KIMTECH SCIENCE* Wipers, so they are ideal for equipment or surface cleaning where more strength is needed. Thanks to their material they will not scratch delicate surfaces.
- Utmärkt absorptionsförmåga för vatten och olja (absorberar 4,5 gånger sin egen vikt i olja)
- Utmärkt våt- och torrstyrka: Passar för rengöring av ytor och utrustning
- Luddar ytterst lite
- Inga ränder eller utsmetning på ytan
Färg: Vit
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904