Vortex mixers, lab dancer
Leverantör: IKA
Certifikat
Om denna produkt
Specifikationer
- Catalog No:
- 444-0020
- Modell:
- lab dancer
- Skakrörelse:
- Orbital
- Orbit:
- 4,5 mm
- Hastighetsområde:
- 2800 min⁻¹ fixed
- Max. kapacitet:
- 0,1 kg, including attachment
- Effekt in/ut:
- 1,2/0,8 W
- Ø×H:
- 100×70 mm
- Max. blandningsvolym:
- 50 ml
- Max. Diameter för provrör (mm):
- 30 mm
- Vikt:
- 0,55 kg