Orders LinkContactUsLinkComponent
Trattar
Trattar
Leverantör:   Brand
Trattar
Leverantör:  Brand
Certificates
Trattar
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • External flutings allow air to escape during filtration
  • Excellent chemical resistance, autoclavable
  • Suitable for use with standard filter papers
For rapid filtration.
Product Family Options
Produktinformation
  • Rörlängd
    Rör, y.d.
    Tratt, y.d.
    Tillgänglighet
    Price
  • 44 mm
    5 mm
    45 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 1 100,00 kr
    1 100,00 kr
    1 * 20 Items
       1 100,00 kr
  • 63 mm
    9 mm
    65 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 1 525,00 kr
    1 525,00 kr
    1 * 20 Items
       1 525,00 kr
  • 69 mm
    10 mm
    80 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 2 000,00 kr
    2 000,00 kr
    1 * 20 Items
       2 000,00 kr
  • 82 mm
    11 mm
    100 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 115,00 kr
    115,00 kr
    1 * 1 Items
       115,00 kr
  • 85 mm
    11 mm
    120 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 130,00 kr
    130,00 kr
    1 * 1 Items
       130,00 kr
  • 115 mm
    14 mm
    150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 1 Items
       220,00 kr
  • 143 mm
    14 mm
    180 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 285,00 kr
    285,00 kr
    1 * 1 Items
       285,00 kr