ContactUsLinkComponent
Destillationsrör för kortvägsdestillation
Destillationsrör för kortvägsdestillation
Catalog # LENZ05058001
undefined
Destillationsrör för kortvägsdestillation
Catalog # LENZ05058001
Specifications
  • Kärna:
    14/23 NS
  • NS-hylsa:
    14/23 NS
  • Förp.:
    1
Specifications
About this item
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Short condensate path due to compact design of condenser and vacuum connection, with two cones NS 14/23, one socket NS 14/23 and three DIN threads GL 14.