ContactUsLinkComponent
Destillationsrör för ångdestillation
Destillationsrör för ångdestillation
Katalog # LENZ05033044
undefined
Destillationsrör för ångdestillation
Katalog # LENZ05033044
Specifikationer
  • Kärna:
    29/32 NS
  • NS-hylsa:
    29/32 NS
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two cones NS 29/32 and one DIN thread GL 14.