ContactUsLinkComponent
Polerdukar, grova, 7440, Scotch-Brite™
Polerdukar, grova, 7440, Scotch-Brite™
Katalog # MMMA07440
Leverantör:  3M
undefined
Polerdukar, grova, 7440, Scotch-Brite™
Katalog # MMMA07440
Leverantör:  3M
Specifikationer
  • Färg:
    Brun
  • L×B:
    224×158 mm
  • Förp.:
    20
Specifikationer
Om denna produkt
Tight and dense, this pad is the most aggressive and durable for quick stock removal. It is excellent for heavy cleaning, deburring, and finishing. May be used by hand, with a hand pad block or on an in-line sander.
  • Slipar snabbt och avlägsnar kontaminerande ämnen och oxider i de mest krävande tillämpningar inom rengöring och efterbehandling
  • Ger liknande prestanda som stålull av kvalitet 4
Slipmineral: aluminiumoxid av medelhög kvalitet.