ContactUsLinkComponent
Isooktan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
undefined
Isooktan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  • Assay (GC):
    Min. 99.50 %
  • Water:
    Max. 0.01 %
  • Non-volatile residue:
    Max. 0.0005 %
  • Acidity:
    Max. 0.0005 meq/g
  • Alkalinity:
    Max. 0.0002 meq/g
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 70.0 %
  • Transmittance (235 nm):
    Min. 80.0 %
  • Transmittance (255 nm):
    Min. 98.0 %
  • Conforms to BDH 15246:
    Passes test