Öronproppar, engångsbruk, E-A-RSoft™ FX
Leverantör: 3M
Certifikat
Om denna produkt
This foam earplug with tapered bell shape and super-soft foam is easy-to-fit and seals effectively to provide the highest NRR available in the industry. Custom polyurethane foam formulation provides slow recovery and extreme softness for optimum comfort.
- Flänsform som fungerar som en effektiv isättningsanordning när den är ihoprullad
- Lätt att passa in i hörselgången
- Finns med eller utan snöre
- Kompatibel med annan personlig skyddsutrustning
SNR: 39 dB