Isooktan
EHERC17883000
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL
- Seq:2070
:
:114.23 g/mol
:13,05212
:99,2 °C (1013 hPa)
:–107 °C
:0,692 g/cm³ (20 °C)
:–12 °C
:Omgivande
:208-759-1
:1262
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:540-84-1
:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
:MFCD00008943