Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Om denna produkt
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe
- Detachable stopcock
Certifications: DIN EN ISO 385
Beställningsinformation: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Leveransinformation: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe
- Detachable stopcock
Certifications: DIN EN ISO 385
Beställningsinformation: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
Leveransinformation: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle
Documents
Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Produktlitteratur
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetIndelningLängdToleransTillgänglighetPrice
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Sugboll, orangefärgad, med ventil och slangSugboll, orangefärgad, med ventil och slangBRND23400Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 230,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTillgänglighetPrice
- Ställ för flaskorStäll för flaskorBRND237281000 mlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 115,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Reservpåfyllningsrör för alla kompakta automatbyretter, PVCReservpåfyllningsrör för alla kompakta automatbyretter, PVCBRND11525Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 63,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTillgänglighetPrice
- Ställ för flaskorStäll för flaskorBRND23725500 mlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 93,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LängdTillgänglighetPrice
- Pumphuvud, genomskinligt, NS 29/32, monteringslängd 185 mm, munstyckets ytter-Ø 7 mm, Boro 3.3Pumphuvud, genomskinligt, NS 29/32, monteringslängd 185 mm, munstyckets ytter-Ø 7 mm, Boro 3.3BRND23875185 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 585,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 10 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterReservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 10 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterBRND11510Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 90,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Reservkran till byrett, PTFEReservkran till byrett, PTFEBRND11805Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 655,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 50 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterReservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 50 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterBRND11512Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 90,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetIndelningTillgänglighetPrice
- Reservbyrettrör, AR-Glas®Reservbyrettrör, AR-Glas®BRND2383850 ml0,1 mlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 715,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Reservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 25 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterReservspets till byrett, klart borosilikatglas 3.3, för 25 ml kompakta byretter och kompakta automatbyretterBRND11511Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 90,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetIndelningTillgänglighetPrice
- Reservbyrettrör, AR-Glas®Reservbyrettrör, AR-Glas®BRND2383310 ml0,05 mlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 715,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetIndelningTillgänglighetPrice
- Reservbyrettrör, AR-Glas®Reservbyrettrör, AR-Glas®BRND2383625 ml0,1 mlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 715,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTillgänglighetPrice
- Reservoarflaska, LDPE, GL 25Reservoarflaska, LDPE, GL 25BRND129055500 mlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 59,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTillgänglighetPrice
- Reservoarflaska, LDPE, GL 28Reservoarflaska, LDPE, GL 28BRND1290601000 mlLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 105,00 kr