Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Filterhållare
Pressure filtration holders, PTFE
Pressure filtration holders, PTFE
Pressure filtration holders, PTFE
Katalog # SART16579
Leverantör:
Sartorius
Expandera bilden
Pressure filtration holders, PTFE
Katalog # SART16579
Leverantör:
Sartorius
Specifikationer
För Ø:
47 mm
Kapacitet:
200 ml
Material:
PTFE
Max. operating pressure:
5 bar
Filtreringsyta:
12,5 cm²
Förp.:
1