ContactUsLinkComponent
4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 23424.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 23424.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :116.16 g/mol
Merck Index:13,02983
Kokande Pt:166 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–44 °C
Densitet:0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:58 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-626-7
FN:1148
ADR:3,III
REACH:01-2119473975-21
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:123-42-2
Formel:(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MDL-nummer:MFCD00004471