4-Metyl-2-pentanon, Supelco®
Catalog # 02474-5ML
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:5 mL
- Seq:2210
Specifikationer
Om denna produkt
:
:100.16 g/mol
Merck Index:13,05227
Kokande Pt:117,4 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–84 °C
Densitet:0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:16 °C
EINECS:203-550-1
FN:1245
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:108-10-1
Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008938