4-Metyl-2-pentanon
Catalog # PROOCHE157
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2 mL
- Seq:2145
Specifikationer
Om denna produkt
:
:100.16 g/mol
Merck Index:13,05227
Kokande Pt:117,4 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–84 °C
Densitet:0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:16 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-550-1
FN:1245
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:108-10-1
Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008938