4-Metyl-2-pentanon
EHERC15123000
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 mL
- Seq:2070
:
:100.16 g/mol
:13,05227
:117,4 °C (1013 hPa)
:–84 °C
:0,801 g/cm³ (20 °C)
:16 °C
:Omgivande
:203-550-1
:1245
:3,II
:GHS02
:GHS07
:108-10-1
:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
:MFCD00008938