ContactUsLinkComponent
n-Tridekan för syntes, Sigma-Aldrich®
n-Tridekan för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.14631.0025
Supplier:  Merck
CAS Number:  
n-Tridekan för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.14631.0025
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 ml
  • Seq:
    2315
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (25 °C) practically insoluble
  • Melting Point:
    -5 °C
  • Molar Mass:
    184.36 g/mol
  • Boiling Point:
    235 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
     - 0.5 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    79 °C
  • Explosion Limit:
    0.6 - 6.5 %(V)
  • Density:
    0.757 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    204 °C
Specification Test Results
About this item
 :
 :184.37 g/mol
Boiling Pt:235,4 °C (1013 hPa)
Density:0,7564 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
UN:3295
ADR:3,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Flash Pt:79 °C
EINECS:211-093-4
 :GHS08
CAS Number:629-50-5
Formula:H₃C(CH₂)₁₁CH₃
MDL Number:MFCD00008979