Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
n-Tridekan
n-Tridekan ≥98%
n-Tridekan ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
n-Tridekan ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
:
629-50-5
:
:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃
:
MFCD00008979
:
184.37 g/mol
:
235 °C
:
–5 °C
:
0,755
:
79 °C (174 °F)
:
Omgivande
:
211-093-4
:
3295
:
3,III
:
GHS08
msds_ALFAA18220
Organic Building Blocks and Intermediates
Thermo Scientific Acroseal 25 Years