n-Pentan ≥99%, CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:109-66-0
:
Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
MDL-nummer:MFCD00009498
:72.15 g/mol
Merck Index:13,07193
Kokande Pt:36…37 °C
Smält Pt:–131 °C
Densitet:0,631 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt:<–35 °C
EINECS:203-692-4
FN:1265
ADR:3,II
REACH:01-2119459286-30
:GHS07
:GHS08
:GHS02
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay (GC):Min. 99 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Suitability for residue analysis:Max. 5 ng/l
- Explosion Limit:~8.3 %
- Autoignition Temperature:500 °F