Syringe filter holder, PTFE
PTFE, 13 mm
Katalog # SART16574
Leverantör: Sartorius
Gå till:
Product Details & Documents
This syringe filter holder is made from PTFE. It is well suited for particle removal from samples and reagents for analytical methods, such as NMR samples as it is unaffected by chemicals and contains no trace elements which could be released into the liquid being filtered.
- Low hold-up volume
- Easy cleaning and drying at a temperature of 180 °C
- Leak proof sealing without the use of sealing ring
Specifikationer
- För Ø:13 mm
- Material:PTFE
- Cat. No.:SART16574
- Miljöcertificering:Renewable Energy Certificate
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Integrity test holderIntegrity test holderSART18099Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 5 825,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Pressure springPressure springSART6986071Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 2 Items - 210,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Perbunan valve
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Sealing ring for SM 16639Sealing ring for SM 16639SART6986070Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 4 Items - 160,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Disposable plastic syringe, 50 mlDisposable plastic syringe, 50 mlSART16647-ELog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 12 Items - 1 625,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Disposable plastic syringe, 20 mlDisposable plastic syringe, 20 mlSART16646-ELog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 12 Items - 1 050,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Disposable plastic syringe, 10 mlDisposable plastic syringe, 10 mlSART16645-ELog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 12 Items - 730,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Disposable plastic syringe, 5 mlDisposable plastic syringe, 5 mlSART16644-ELog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 12 Items - 545,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- 3-way syringe valve with lucer lock3-way syringe valve with lucer lockSART16639Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 525,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Stainless steel needle for Luer ConeStainless steel needle for Luer ConeSART01324Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 87,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Disposable needle for male Luer slipDisposable needle for male Luer slipSART01325Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 Items - 185,00 kr