ContactUsLinkComponent
n-Oktan ≥95%, TECHNICAL
  26024.292
 :  
undefined
n-Oktan ≥95%, TECHNICAL
  26024.292
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay:
    Min. 95 %
 :
 :114.23 g/mol
 :13,06782
 :126 °C (1013 hPa)
 :–57 °C
 :0,703 g/cm³ (20 °C)
 :8 °C
 :Omgivande
 :203-892-1
 :1262
 :3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :111-65-9
 :H₃C(CH₂)₆CH₃
 :MFCD00009556