Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand for burettes
Stand for burettes
Basplatta med byrettstativstång (Lר: 505×12 mm), 210×155 mm, Kompakta automatbyretter
Katalog # BRND23882
Leverantör:   Brand
Stand for burettes
Katalog # BRND23882
Leverantör:  Brand
Stand for burettes
Stand for burettes
Basplatta med byrettstativstång (Lר: 505×12 mm), 210×155 mm, Kompakta automatbyretter
Price
1 550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP (baseplate) and stainless steel (support rod).
  • Baseplate (L×W: 210×155 mm) with rubber feet which minimise sliding and protect the bench-top
  • Support rod (Lר: 505×12 mm) made of stainless steel
Specifikationer
  • För:
    Kompakta automatbyretter
  • Beskrivning:
    Basplatta med byrettstativstång (Lר: 505×12 mm)
  • L×B:
    210×155 mm