Stand for burettes
Basplatta med byrettstativstång (Lר: 505×12 mm), 210×155 mm, Kompakta automatbyretter
Katalog # BRND23882
Leverantör: Brand
Gå till:
Product Details & Documents
PP (baseplate) and stainless steel (support rod).
- Baseplate (L×W: 210×155 mm) with rubber feet which minimise sliding and protect the bench-top
- Support rod (Lר: 505×12 mm) made of stainless steel
Specifikationer
- För:Kompakta automatbyretter
- Beskrivning:Basplatta med byrettstativstång (Lר: 505×12 mm)
- L×B:210×155 mm