n-Hexan, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-54-3
:92112-69-1
Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL-nummer:MFCD00009520
:86.18 g/mol
Merck Index:13,04712
Kokande Pt:69 °C (1013 hPa)
Densitet:0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–22 °C (closed cup)
FN:1208
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:203-777-6
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Tidsbegränsad rea
Utvalda varor nedan är för närvarande på rea
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerMERC1.04391.2500_TDS_EN ProductPage_104391
Produktspecifikation
Merck Pharma Segment Brochure
Produktlitteratur
msds_104391