n-Hexan ≥95%, CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester, for analysis of dioxins, furans and PCB, Riedel-de Haën™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-54-3
:92112-69-1
Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL-nummer:MFCD00009520
:86.18 g/mol
Merck Index:13,04712
Kokande Pt:66…69 °C(1,013 hPa)
Smält Pt:–95 °C
Densitet:0,660…0.668 g/cm³ (20 °C)
EINECS:203-777-6
FN:1208
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS02
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay (GC):Min. 95 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs:complying
- Vapor Density:~3 (vs air)
- Vapor Pressure:~132 mmHg ( 20 °C)
- Refractive Index:n20/D 1.375 (lit.)
- Explosion Limit:7.7 %