n-Eicosane för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.20547.0050
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:50 g
- Seq:3368
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:34 - 37 °C
- Molar Mass:282.55 g/mol
- Boiling Point:204 - 206 °C (20 hPa)
- Vapor Pressure:1.3 hPa (20 °C)
- Flash Point:176 °C
- Density:0.79 g/cm3 (20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:282.55 g/mol
Kokande Pt:342,7 °C (1013 hPa)
Smält Pt:34…37 °C
Densitet:0,932 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-018-1
CAS-nummer:112-95-8
Formel:H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MDL-nummer:MFCD00009344