Natriumdodecylsulfat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalog # 2811.1000
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:min. 95 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:288.38 g/mol
Merck Index:14,08636
Smält Pt:204…207 °C
Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>100 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-788-1
FN:1325
ADR:4.1,II
:GHS02
:GHS06
CAS-nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175