Natriumdodecylsulfat 85%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:151-21-3
:
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175
:288.38 g/mol
Merck Index:14,08636
Smält Pt:206 °C
Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>150 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-788-1
ADR:4.1,III
:GHS05
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Appearance:White to light yellow Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥80 %