1-Hexadecanethiol för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.22063.0250
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:18 - 20 °C
- Molar Mass:258.5 g/mol
- Boiling Point:185 - 190 °C (9 hPa)
- Vapor Pressure:- 0.1 hPa (20 °C)
- Flash Point:102 °C
- Refractive Index:1.462 (20 °C, 589 nm)
- Density:0.85 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:260 °C
Specification Test Results
About this item
:
:258.51 g/mol
Boiling Pt:335 °C (1013 hPa)
Melting Pt:18…20 °C
Density:0,8556 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:99 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:220-846-6
UN:3334
ADR:9,
:M-Clarity™ quality level = MQ200
CAS Number:2917-26-2
Formula:C₁₆H₃₄S
MDL Number:MFCD00011677