ContactUsLinkComponent
Metanol ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Metanol ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Supplier:  VWR Chemicals
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Metanol ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Supplier:  VWR Chemicals
   Sustainable Options Available
Certificates
Specifications
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 99,7 %
  • Evaporation residue:
    Max. 5 ppm
  • Water:
    Max. 0,1 %
  • Pesticide analysis (Lindane/ECD):
    Max. 5 ng/l
Specification Test Results