Metanol
Katalog # MOLEM64038250
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Om denna produkt
:
:32.04 g/mol
Merck Index:13,05984
Kokande Pt:64,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–98 °C
Densitet:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:11 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-659-6
FN:1230
ADR:3,II
REACH:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-nummer:MFCD00004595