ContactUsLinkComponent
Metanol, BAKER ANALYZED®, isokratisk skala för HPLC, J.T.Baker®
Metanol, BAKER ANALYZED®, isokratisk skala för HPLC, J.T.Baker®
Leverantör:  Avantor
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
undefined
Metanol, BAKER ANALYZED®, isokratisk skala för HPLC, J.T.Baker®
Leverantör:  Avantor
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
Specifikationer
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    min. 99.8 %
  • Color (APHA):
    max. 10
  • Residue after Evaporation (in ppm):
    max. 5
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0.0003
  • Titrable Base (meq/g):
    max. 0.0002
  • Water (H2O):
    max. 0.05 %
  • at 225 nm:
    max. 0.30
  • at 240 nm:
    max. 0.10
  • at 265 nm:
    max. 0.01
Specifikationstestresultat
Relaterad information