Metanol, J.T.Baker®
Katalog # 3400.5000
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:min. 99.5 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:32.04 g/mol
Merck Index:13,05984
Kokande Pt:64,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–98 °C
Densitet:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:11 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-659-6
FN:1230
ADR:3,II
REACH:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-nummer:MFCD00004595