ContactUsLinkComponent
Metanol, vattenfri ≥99.8%, Ultrapure
Metanol, vattenfri ≥99.8%, Ultrapure
  0323-4L
 :  
undefined
Metanol, vattenfri ≥99.8%, Ultrapure
  0323-4L
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    4 L
  • Seq:
    5162
  • Moisture (KF):
    ≤0.1%
  • Purity:
    ≥99.8%
  • Specific Gravity:
    0.783 – 0.791
 :
 :32.04 g/mol
 :13,05984
 :64,6 °C (1013 hPa)
 :–98 °C
 :0,7918 g/cm³ (20 °C)
 :11 °C (closed cup)
 :Omgivande
 :200-659-6
 :1230
 :3 (6.1),II
 :01-2119433307-44
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
 :67-56-1
 :CH₃OH
 :MFCD00004595