Metanol ≥99.8%, Ultrapure för spektrofotometri
32435.K2
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Miljöcertificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
:67-56-1
:
:CH₃OH
:MFCD00004595
:32.04 g/mol
:14,5957
:64,7 °C
:–98 °C
:0,791
:11 °C (52 °F)
:Omgivande
:200-659-6
:1230
:3,II
:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08