ContactUsLinkComponent
2-Propanol 99.5%, gradient grade för HPLC
2-Propanol 99.5%, gradient grade för HPLC
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
undefined
2-Propanol 99.5%, gradient grade för HPLC
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
Specifikationer
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.1 %
  • GC:
    ≥99.4 %
  • UV:
    at 260 nm A: ≤0.005
  • Residue after evaporation:
    ≤2 ppm
  • Acidity/alkalinity:
    ≤0.0001 meq/g
  • Gradient analysis:
    :
  • Absorbance largest eluted peak:
    ≤0.002 A.U.
  • Filtered to 0.2 micrometer:
    Filtered
Specifikationstestresultat
Relaterad information