2-Propanol, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:67-63-0
:
Formel:(CH₃)₂CHOH
MDL-nummer:MFCD00011674
:60.1 g/mol
Merck Index:13,05228
Kokande Pt:81…83 °C (760 mmHg)
Densitet:0,785 g/cm³
Flash Pt:12 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-661-7
FN:1219
ADR:3,II
REACH:01-2119457558-25
:GHS07
:GHS02
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.005 % (Coulometric)
- GC:≥99.5 %