ContactUsLinkComponent
1-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
1-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  83635.320
 :  
undefined
1-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  83635.320
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Assay (GC):
    Min. 99.80 %
  • Acidity:
    Max. 0.0005 %
  • Alkalinity:
    Max. 0.0002 %
  • Evaporation residue (100°C):
    Max. 0.0010 %
  • Water:
    Max. 0.0500 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 50.0 %
  • Transmittance (240 nm):
    Min. 80.0 %
  • Transmittance (270 nm):
    98.0 %
  • Conforms to BDH 15303:
    Passes test
 :
 :60.1 g/mol
 :13,07934
 :97 °C (1013 hPa)
 :–127 °C
 :0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
 :15 °C
 :Omgivande
 :200-746-9
 :1274
 :3,II
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :71-23-8
 :H₃CCH₂CH₂OH
 :MFCD00002941