ContactUsLinkComponent
1-pentanol ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Brännbar
Irriterande
1-pentanol ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 20791.292
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Brännbar
Irriterande
1-pentanol ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 20791.292
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98.5 %
  • Boiling point:
    137 - 139 °C
  • Density (20/4):
    0.813 - 0.817
  • Non-volatile residue:
    Max. 50 ppm
  • Al (Aluminium):
    Max. 0.5 ppm
  • B (Boron):
    Max. 0.02 ppm
  • Ba (Barium):
    Max. 0.1 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.5 ppm
  • Cd (Cadmium):
    Max. 0.05 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 0.02 ppm
  • Cr (Chromium):
    Max. 0.02 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 0.02 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 0.1 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.1 ppm
  • Mn (Manganese):
    Max. 0.02 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.02 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 0.1 ppm
  • Sn (Tin):
    Max. 0.1 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 0.1 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :88.15 g/mol
Merck Index:13,07195
Kokande Pt:137,9 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–79 °C
Densitet:0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:48 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-752-1
FN:1105
ADR:3,III
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:71-41-0
Formel:H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00002977