1-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
8.22262.2500
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
:
:74.12 g/mol
:13,01539
:117,6 °C (1013 hPa)
:–89 °C
:0,812 g/cm³ (20 °C)
:30 °C
:Omgivande
:200-751-6
:1120
:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:01-2119484630-38
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:71-36-3
:H₃C(CH₂)₂CH₂OH
:MFCD00002964